Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 837,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18938-0000
Packaging:
pack of 1 ea
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18938-0000
color
none
General description
Clear acrylic platform can be tilted and locked in position with thumbwheels. Facilitates manual addition of reagents by making small volumes more visible; presents rows in tiers for easier access. Epoxy-coated heavy steel base provides stability.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description can be tilted and locked in position with thumbwheels | description pkg of 1 Stand | description 96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs | description for 96 well plate with condensation rings, clear, non-sterile |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18938-0000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech WPST-1000 | manufacturer/tradename Corning 3931 | manufacturer/tradename Greiner 656170 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 Stand | packaging pack of 25, case of 50 | packaging case of 100 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| color none | color none | color clear | color clear |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?