Przejdź do
Z743557
Well plate stand
adjustable, tips single plate up to 45 degrees
Synonim(y):
Plate holder, adjustable plate stand, Diversified Biotech WPAJ-1000, adjustable plate rack, plate rack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
541,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WPAJ-1000
Packaging:
pack of 1 ea
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
(tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPAJ-1000
General description
Adjustable well plate stand achieves accurate pipetting by allowing the flexibility to adjust the angle of the microplate (45° max. tilt). The stand takes up little benchtop space measuring only L 6 x W 4.50 x H 2.50.
Features and Benefits
  • Space saving footprint, L 6 x W 4.50 x H 2.50.
  • Adjustable.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W0765W0515HS206203
Pipette Stand acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
HS206203
Pipette Stand
description
adjustable, tips single plate up to 45 degrees
description
pkg of 1 Stand
description
96 wells
description
acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPAJ-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPST-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WELL-1000
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206203
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 Stand
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
description
(tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle)
description
(tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle)
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Well plate stand
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)