Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 782,00 zł |
Informacje o tej pozycji
289,00 zł
Nazwa produktu
N-Vanillylnonanamide, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Trpv1(83810), Trpv4(66026)
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color - | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Vanillylnonanamide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V9130-1G | 04061826204009 |
| V9130-10G | 04061832561486 |