Merck
SML2637
Sigma-Aldrich
NPD8733
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-(4-Methoxybenzoyl)-3-benzofuranyl]acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.32
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(c1c2c([o]c1C(=O)c3ccc(cc3)OC)cccc2)C(=O)C
InChI
1S/C18H15NO4/c1-11(20)19-16-14-5-3-4-6-15(14)23-18(16)17(21)12-7-9-13(22-2)10-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
Klucz InChI
NQZBUYPGHZTWIR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
NPD8733 jest inhibitorem migracji fibroblastów wzmocnionej przez komórki nowotworowe. NPD8733 wiąże się z białkiem zawierającym walozynę (VCP)/p97.
inhibitor migracji fibroblastów wzmocnionej przez komórki nowotworowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kruthi Suvarna et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 2988-2996 (2019-01-06)
Carcinoma-associated fibroblasts are fibroblasts activated by surrounding cancer cells. Carcinoma-associated fibroblasts exhibit enhanced cell migration, which plays an important role in cancer metastasis. Previously, we demonstrated enhanced migration of NIH3T3 fibroblasts when they were cultured in the presence of MCF7