Przejdź do
V8261
(±)-Vigabatrin
Synonim(y):
(R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
270-929-6
MDL number:
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
originator
Lundbeck
SMILES string
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
InChI key
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Irreversible GABA transaminase inhibitor. Increases intracellular concentration of GABA in nerve endings; possesses antiepileptic activity.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABA Transporters, GABAA Receptors and Glutamate/GABA Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Lundbeck. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V113Y0001400A2129
Vigabatrin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001400
Vigabatrin
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
originator
Lundbeck
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ABAT(18), GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABAT(18)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SLC6A1(6529), SLC6A11(6538), SLC6A12(6539)
rat ... Gabbr1(81657), Gabra1(29705), Gabra2(29706), Gabrb2(25451), Gabrg2(29709), Slc6a1(79212), Slc6a12(50676)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)