Przejdź do
V113
S(+)-γ-Vigabatrin
solid
Synonim(y):
S(+)-γ-Vinyl GABA, S(+)-4-Aminohexenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1640,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
1640,50 zł
Cena katalogowa1930,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]/D +11.8°, c = 2.5 in H2O(lit.)
color
off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
PJDFLNIOAUIZSL-RXMQYKEDSA-N
Application
S(+)-γ-Vigabatrin has been used as a standard in ultra-high-performance-liquid-chromatography (UHPLC).
Biochem/physiol Actions
GABA transaminase inhibitor; anti-convulsant.
γ-Vigabatrin has the potential to treat infantile spasms and seizures. It exhibits therapeutic effects against cocaine and other addictions.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V8261UC180S5192
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >20 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
DMF: soluble
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white
color
-
color
off-white
color
light yellow
optical activity
[α]/D +11.8°, c = 2.5 in H2O(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
V113-5MG04061837429125