Przejdź do
V5754
Veratridine
≥90% (HPLC), powder, Na+ channel opener
Synonim(y):
3-Veratroylveracevine, Veracevine veratrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H51NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
673.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-758-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78875
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Veratridine, ≥90% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(=O)OC2CC[C@@]3(C)C4CCC5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)C(CN8CC(C)CCC8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19?,23?,24?,25?,26?,27-,28?,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChI key
FVECELJHCSPHKY-FCSYLLAHSA-N
General description
Veratridine is one of several alkaloids isolated from the seeds of Schoenocaulon officinale and from the rhizome of Veratrum album. The crude extract is called veratrine or sabadilla and contains cevadine, veratridine, cevadilline, sabadine and cevine. It is a neurotoxin, which belongs to the family Liliaceae and genus, Schoenocaulon. Veratridine is soluble in lipid.
Application
Veratridine has been used:
  • to record the veratridine-dependent increase in the late Na+ current using a HEK293 cell line stably transfected with human Na v1.5 24(4) to measure the ranolazine-induced inhibition of basal and veratridine-activated I Na late
  • to assess the effects of veratridine on action potentials (APs) in hiPSC-cardiomyocyte preparations externally paced in current-clamp mode
  • to study the inhibitory effects of veratridine on hERG1 current in stably transfected HEK293 cells
  • to treat neuroblastoma 2-a cells to improve sensitivity for N2a assay
Biochem/physiol Actions
Opens voltage-dependent Na+ channels and prevents their inactivation.
Opens voltage-dependent Na+ channels and prevents their inactivation. This, in turn, opens voltage-activated calcium channels, thus increasing intracellular calcium content and inducing neurotransmitter release. Alkaloid neurotoxin which depolarizes excitable tissue; used to increase membrane sodium permeability. Veratridine is cytotoxic to chromaffin cells in vitro.
Veratridine has been used as an insecticide, acting as a paralytic agent with higher toxicity to insects than to mammals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82325676950-MJ4145
Veratridine phyproof® Reference Substance
PHL82325
Veratridine
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to off-white
color
-
color
white to yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Veratridine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)