Przejdź do
J4145
Jervine
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
674,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
207-417-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
674,90 zł
Cena katalogowa794,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)CN[C@@]1([H])[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@]4([H])C(=C3C)C(=O)[C@@]5([H])[C@@]4([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]56C)O2
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3/t14-,16+,18-,19-,20-,21+,23+,24-,26-,27-/m0/s1
InChI key
CLEXYFLHGFJONT-DNMILWOZSA-N
Gene Information
human ... EBP(10682)
General description
Jervine is a steroid alkaloid present in Veratrum californicum.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Jervine is a potent teratogenic agent.[3] It can induce apoptosis in leukemia cells[1] and MUTZ-1 cells. Jervine is an inhibitor of Hedgehog signaling. It exhibits anti-cancer effects on human prostate cancer. It also increases the chemosensitivity of breast cancer cells to doxorubicin treatment.[2] Jervine may be used for treating hypertension and heart disease.[3]
Jervine is a sonic hedgehog (Shh) pathway inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4116PHL83515SML0147
Jervine phyproof® Reference Substance
PHL83515
Jervine
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
DMSO: ≥15
Gene Information
human ... EBP(10682)
Gene Information
human ... EBP(10682)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NR3C2(4306), PGR(5241)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jervine
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
J4145-1MG04061826675540