Przejdź do
676950-M
Veratridine
≥98% (TLC), solid, Na⁺ channel opener, Calbiochem
Synonim(y):
Veratridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
576,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H51NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
673.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
576,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Veratridine, A Na+ channel opener.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9954
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)c8cc(c(cc8)OC)OC)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChI key
FVECELJHCSPHKY-YFUMOZOISA-N
General description
A Na+ channel opener. Increases intracellular Ca2+ levels without affecting Na+ - Ca2+ exchange. Acts at neurotoxin receptor site 2 and preferentially binds to activated Na+ channels causing persistent activation. Induces cell death in bovine chromaffin cells.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Na+ channel
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Maroto, R., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 331.
Plattner, H., et al. 1994. J. Membr. Biol. 142, 229.
Rando, T.A., et al. 1989. J. Gen. Physiol.93, 43.
Rando, T.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 467.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Highly Toxic (H)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V5754PHL82325420336-M
Veratridine phyproof® Reference Substance
PHL82325
Veratridine
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
-
form
crystalline solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 4 mg/mL, DMSO: 40 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Veratridine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
676950-5MG-M04055977260588
676950-5MG04055977260588