Przejdź do
V5251
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus (north Africa)
Synonim(y):
Deathstalker
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4300,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Note: This venom is distinguishable from L.q. hebraeus (V1755) electrophoretically. This may be due in part to the presence of ToxinV in the North African venom.
Application
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus (north Africa) has been used to monitor stimulation levels and to test its effect on receptor responses in slowly adapting (SA) abdominal stretch receptor neurons.[1] It has also been used to test its effect on γ-aminobutyric acid (GABA) release in the isolated synapse of crayfish.[2]
Biochem/physiol Actions
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus has high levels of zinc and manganese.[3] It elicits harmful effects and is reported to induce cytotoxicity and enhance apoptosis in cancer cell lines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V6875V5625V2502
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)