Product V5625 (Snake venom from Bothrops jararaca) is a crude extract. It contains a number of compounds, including carbohydrates and proteins. The individual components have not been identified. Please see the link below to a publication that may be helpful.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402457/#:~:text=These%20data%20suggest%20that%20sub,cancer%20cell%20growth%20and%20survival.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Snake venom from Bothrops jararaca,
form
lyophilized
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Snake venom from Bothrops jararaca mainly contains three types of toxins snake venom metalloproteinases (SVMP), snake venom serine proteases (SVSP), and C-type lectin-like proteins (CTLP). These toxins aids in the pathogenesis of envenomation by activating blood coagulation prothrombin, von Willebrand factor (VWF), and factor X, and by altering the function of protein C, kininogen, and blood platelets.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form - | form - | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the composition of V5625 Snake venom from Bothrops jararaca?
What is the composition of V5625 Snake venom from Bothrops jararaca?