Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized powder
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Jad pokrzywy morskiej, Chrysaora quinquecirrha (CQV), jest toksyczny dla układu sercowego, oddechowego, nerek i wątroby w modelach zwierzęcych.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?