Przejdź do
V4253
[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Et-Tyr2, Val4, Arg8]-Vasopressin
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
1564,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H75N13O11S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1134.37
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
1564,00 zł
Cena katalogowa1840,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(C[C@@H]2NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC2=O)C(C)C)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O)cc1
InChI
1S/C53H77N13O11S2/c1-4-77-34-19-17-33(18-20-34)26-36-46(71)62-37(25-32-13-7-5-8-14-32)48(73)65-44(31(2)3)50(75)63-38(27-41(54)67)47(72)64-39(30-78-79-53(28-43(69)60-36)21-9-6-10-22-53)51(76)66-24-12-16-40(66)49(74)61-35(15-11-23-58-52(56)57)45(70)59-29-42(55)68/h5,7-8,13-14,17-20,31,35-40,44H,4,6,9-12,15-16,21-30H2,1-3H3,(H2,54,67)(H2,55,68)(H,59,70)(H,60,69)(H,61,74)(H,62,71)(H,63,75)(H,64,72)(H,65,73)(H4,56,57,58)/t35-,36-,37-,38-,39-,40-,44-/m0/s1
InChI key
SDFJYGJKEXYVCG-ZZTMPEIHSA-N
Application
[Beta-Mercapto-beta, beta-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Et-Tyr2, Val4, Arg8]-Vasopressin is a potent V1a and V2 vasopressin receptor anatgonist, used for examining the impact of vasopressin V1receptor blockade in rats.[1]The product was also be used for visualizing cell surface V1a receptors in rat hepatocytes by using high-affinity fluorescent linear antagonist, Rhm8 -PVA.[2]
Biochem/physiol Actions
Vasopressin also known as antidiuretic hormone (ADH) or argipressin can stimulate three acid-base transporters and hence increases the capability of the cell to regulate pHi.[3]ADH can induce reversible translocation of aquaporin-CD water channels from intracellular vesicles to apical plasma membrane, which in turn increases the water permeability of collecting duct cells.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V2255V2013V1005
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)