Informacje o tej pozycji
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95%
form
powder
solubility
50% acetic acid: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N13O11S2/c1-25(2)38-44(69)56-32(22-35(47)61)41(66)57-33(45(70)59-18-7-11-34(59)43(68)54-29(10-6-17-51-46(49)50)39(64)52-23-36(48)62)24-72-71-19-16-37(63)53-30(21-27-12-14-28(60)15-13-27)40(65)55-31(42(67)58-38)20-26-8-4-3-5-9-26/h3-5,8-9,12-15,25,29-34,38,60H,6-7,10-11,16-24H2,1-2H3,(H2,47,61)(H2,48,62)(H,52,64)(H,53,63)(H,54,68)(H,55,65)(H,56,69)(H,57,66)(H,58,67)(H4,49,50,51)/t29-,30+,31+,32+,33+,34+,38+/m1/s1
InChI key
KEBRFHAVFOSSOX-WSFLLCRESA-N
Gene Information
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?