Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł 281,35 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
281,35 zł
Cena katalogowa331,00 złZaoszczędź 15%biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CSSCCC(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H64N14O12S2.C2H4O2.H2O/c47-35(62)15-14-29-40(67)58-32(22-36(48)63)43(70)59-33(45(72)60-18-5-9-34(60)44(71)56-28(8-4-17-52-46(50)51)39(66)53-23-37(49)64)24-74-73-19-16-38(65)54-30(21-26-10-12-27(61)13-11-26)41(68)57-31(42(69)55-29)20-25-6-2-1-3-7-25;1-2(3)4;/h1-3,6-7,10-13,28-34,61H,4-5,8-9,14-24H2,(H2,47,62)(H2,48,63)(H2,49,64)(H,53,66)(H,54,65)(H,55,69)(H,56,71)(H,57,68)(H,58,67)(H,59,70)(H4,50,51,52);1H3,(H,3,4);1H2/t28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+;;/m1../s1
InChI key
KWCKGAOCVGPZIC-VCCVNBJCSA-N
Gene Information
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Application
- in induction of antidiuresis
- as agonist of V2-receptor (V2R)[3]
- for Von Willebrand factor (VWF) secretion in bleeding diathesis
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| solubility H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless | solubility 50% acetic acid: soluble 1 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/215/222/82da3633-80ea-463d-8b55-e99fb8e442e0/640/82da3633-80ea-463d-8b55-e99fb8e442e0.png)
![[deamino-Cys1, Val4, D-Arg8]-Vasopressin ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/242/492/d66f6a61-e108-4db6-b155-90a4b56d99fc/640/d66f6a61-e108-4db6-b155-90a4b56d99fc.png)
![[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Et-Tyr2, Val4, Arg8]-Vasopressin ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/211/868/9f767e8a-1d43-43eb-bf83-0af2c58c08a2/640/9f767e8a-1d43-43eb-bf83-0af2c58c08a2.png)
![[Arg8]-Vasopressin acetate salt ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/282/717/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e/640/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e.png)