Przejdź do
V3881
Freezing vials, natural
capacity 1.5 mL, skirted, non-sterile
Synonim(y):
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
1003,00 zł
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
1.5 mL
Material:
skirted , colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Parameter:
-196 °C min. temp.
1003,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
skirted , colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1000 ea
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
1.5 mL
color
natural Cap
General description
Manufactured from an exceptionally clear, virgin polypropylene with a medical-grade silicone O-ring seal. These vials are designed for safe storage at temperatures as low as -196°C but should be used only in the gas phase of liquid nitrogen.
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
Caps are bagged separately from tubes
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V4881V4381V4131
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
capacity
1.5 mL
capacity
2 mL
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
colorless tube, skirted , polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, conical bottom, polypropylene tube
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)