Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 156,00 zł | |
| 500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
156,00 zł
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
1.5 mL
color
natural Cap
General description
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| capacity 1.5 mL | capacity 1.5 mL | capacity 2 mL | capacity 0.5 mL , 500 μL |
| parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| material colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube | material colorless tube, conical bottom, polypropylene tube | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) | packaging pack of 1000 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| color natural Cap | color natural Cap | color natural Cap | color natural Cap |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V4381-50EA | 04061834358671 |
| V4381-500EA | 04061834381631 |