Przejdź do
V4131
Freezing vials, natural
capacity 1.5 mL, conical bottom, sterile
Synonim(y):
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes, Simport Plastics T334-5S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
1.5 mL
Material:
colorless tube, conical bottom, polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea
Parameter:
-196 °C min. temp.
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless tube, conical bottom, polypropylene tube
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
1.5 mL
color
natural Cap
General description
Manufactured from an exceptionally clear, virgin polypropylene with a medical-grade silicone O-ring seal. These vials are designed for safe storage at temperatures as low as -196°C but should be used only in the gas phase of liquid nitrogen.
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
Caps and tubes are assembled in bags
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V4381V5381V2881
material
colorless tube, polypropylene tube, conical bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
2 mL
capacity
0.5 mL , 500 μL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 1000 ea
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)