Merck
C5856
Charybdotoxin, recombinant from Leiurus quinquestriatus hebraeus
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Wybierz wielkość
5 μG
580,00 zł
10 μG
953,00 zł
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C176H280N58O55S7
Masa cząsteczkowa:
4312.92
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Form:
lyophilized powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
C5238S0149V2502
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
Biochem/physiol Actions
Exhibits the same activity as the natural form of the toxin
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E E Sugg et al.
The Journal of biological chemistry, 265(31), 18745-18748 (1990-11-05)
Charybdotoxin (ChTX), a potent inhibitor of the high conductance Ca2(+)-activated K+ channel (PK,Ca) is a highly basic peptide isolated from venom of the scorpion Leiurus quinquestriatus hebraeus, whose primary structure has been determined (Gimenez-Gallego, G., Navia, M. A., Reuben, J.