Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3390,00 zł
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H67N15O12S2/c1-3-21(2)34-41(69)53-26(12-13-31(45)60)37(65)55-28(17-32(46)61)38(66)56-29(20-72-71-19-24(44)35(63)54-27(39(67)57-34)16-22-8-10-23(59)11-9-22)42(70)58-15-5-7-30(58)40(68)52-25(6-4-14-50-43(48)49)36(64)51-18-33(47)62/h8-11,21,24-30,34,59H,3-7,12-20,44H2,1-2H3,(H2,45,60)(H2,46,61)(H2,47,62)(H,51,64)(H,52,68)(H,53,69)(H,54,63)(H,55,65)(H,56,66)(H,57,67)(H4,48,49,50)/t21-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,34+/m1/s1
InChI key
OXDZADMCOWPSOC-QLWWDPKZSA-N
Gene Information
human ... AVP(551)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| Gene Information human ... AVP(551) | Gene Information human ... AVPR2(554) | Gene Information human ... AVP(551), AVPR1A(552), AVPR1B(553), AVPR2(554) | Gene Information human ... AVPR1A(552) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V0130-5MG | 04061832821467 |
![[Arg8]-Vasotocin acetate salt ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/104/281/14e9718b-74d7-4226-be07-7686ba7980f7/640/14e9718b-74d7-4226-be07-7686ba7980f7.jpg)
![[deamino-Cys1, D-Arg8]-Vasopressin acetate salt hydrate ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/215/222/82da3633-80ea-463d-8b55-e99fb8e442e0/640/82da3633-80ea-463d-8b55-e99fb8e442e0.png)
![[Arg8]-Vasopressin acetate salt ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/282/717/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e/640/a4c16d4f-e168-4d84-a0e3-59de3e06251e.png)
![[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/171/970/51ec0a9f-bbad-4de6-8379-01abbe367b05/640/51ec0a9f-bbad-4de6-8379-01abbe367b05.png)