Przejdź do
V9879
[Arg8]-Vasopressin acetate salt
synthetic (organic), ≥95% (HPLC), vasopressin receptor agonist, powder
Synonim(y):
β-Hypophamine, AVP, Antidiuretic hormone, Arginine vasopressin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H65N15O12S2 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1084.23 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
204-035-4
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Arg8]-Vasopressin acetate salt, ≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N15O12S2.C2H4O2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H,4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,72)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,68)(H,60,71)(H4,51,52,53);1H3,(H,3,4)/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChI key
ZHFGXNMADRRGQP-HPILINOVSA-N
Gene Information
General description
Arginine vasopressin is a nonapeptide. It is produced by anterior hypothalamus nerve cells.
Application
[Arg8]-Vasopressin acetate salt has been:
  • used as a vasopressin receptor agonist to test vasopressin receptors[1]
  • used to evoke peripheral V1a receptor-mediated vasoconstriction
  • as a supplement in Ham′s F12/Dulbecco′s modified Eagle′s medium for proximal tubule and glomerular explant cell culture
Biochem/physiol Actions
Endogenous antidiuretic hormone in most mammalian species. It is released into the blood from nerve terminals in the posterior pituitary and median eminence. Arg8-vasopressin is also a neurotransmitter in the central nervous system. It is implicated in a variety of physiological processes including diuresis, vasoregulation, and memory. Regulates water balance by antidiuretic action; contracts arterioles (vasopressor action).
Endogenous antidiuretic hormone in most mammalian species; neurotransmitter in the central nervous system implicated in a variety of physiological processes including diuresis, vasoregulation, and memory.
Preparation Note
[Arg8]-Vasopressin acetate salt dissolves water at 20 mg/ml to yield a clear colorless to faint yellow solution.
Other Notes
Lyophilized from 0.5% acetic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V1005V0377V2013
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
solubility
water: 20.0-20.8 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
50% acetic acid: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
Gene Information
human ... AVP(551), AVPR1A(552), AVPR1B(553), AVPR2(554)
Gene Information
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Gene Information
human ... AVP(551)
Gene Information
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)