Przejdź do
U6751
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt
98-100%, from yeast, powder
Synonim(y):
UDP-GlcA, UDPGA, Uridine-diphosphate-glucuronic acid trisodium salt, Uridine[5′]diphospho[1]-α-D-glucopyranosuronic acid trisodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6250,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N2Na3O18P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
98-100%
Biological source:
bovine liver, rabbit muscle, yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt, 98-100%
Quality Segment
biological source
bovine liver, rabbit muscle, yeast
assay
98-100%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
InChI key
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
Application
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt has been used in optimization of incubation assay and glucuronidation assay.
Biochem/physiol Actions
Uridine 5′-diphosphate-glucuronic acid (UDP-GlcA) is a carboxylic acid-formed sugar nucleotide. It participates in the biosynthesis of numerous cell components. UDP-GlcA is a glycosyl donor for glycosyltransferases in the biosynthesis of several cell components like glycosaminoglycans, some N- and O-linked glycans, glycosphingolipids and pectins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U5625U5252U6375
biological source
bovine liver, yeast, rabbit muscle
biological source
Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH)
biological source
synthetic (organic)
biological source
(chemical)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98-100%
assay
98-100%
assay
≥97%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. For how long is the UDP-GA trisodium salt stable in powder form at -20°C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf .