Przejdź do
U5625
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid ammonium salt
98-100%, from Saccharomyces cerevisiae, powder
Synonim(y):
UDP-GlcA, UDPGA, Uridine-diphosphate-glucuronic acid ammonium salt, Uridine[5′]diphospho[1]-α-D-glucopyranosuronic acid ammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5350,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O18P2 · xNH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.29 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
98-100%
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid ammonium salt, 98-100%
Quality Segment
biological source
Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH)
assay
98-100%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.H3N/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);1H3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;/m1./s1
InChI key
WMWKTCPGFOEPBD-YGIWDPDDSA-N
General description
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid (UDPGA) is a cofactor, synthesized from UDPglucose and nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) intracellularly by the catalytic activity of UDPglucose dehydrogenase. The concentration of UDPGA in a number of liver preparations ranges from 0.3-0.5 mM.
Application
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid ammonium salt has been used in the initiation of UDP-glucuronosyl transferase (UDGPT) assay towards 14C-testosterone in the liver S9 protein. It is suitable for use in UDGPT assay.
Biochem/physiol Actions
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid (UDGPA) is the glucuronic acid donor for the conjugation of bilirubin in the endoplasmic recticulum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U5252U6751U4375
description
98-100%
description
≥97%
description
98-100%
description
≥98%
biological source
enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH), Saccharomyces cerevisiae
biological source
synthetic (organic)
biological source
rabbit muscle, bovine liver, yeast
biological source
bakers yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
98-100%
assay
≥97%
assay
98-100%
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)