Przejdź do
U4125
Uridine 5′-(trihydrogen diphosphate) sodium salt from Saccharomyces cerevisiae
95-100%
Synonim(y):
UDP sodium salt, Uridine 5′-(trihydrogen pyrophosphate) sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2O12P2 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.16 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
95-100%
Quality level:
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
95-100%
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
GFASEGWJDXDCKZ-UHFFFAOYSA-K
Application
UDP has been used as a purinergic agonist to study its effects on absorptive cationic flux in cochlear outer sulcus cells (OSC) and vestibular transitional cells (VTC)[1]. UDP has also been used for nucleoside diphosphatase (NDPase) activity assays in rabbit retinae[2].
Biochem/physiol Actions
P2Y receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Uridine 5′-(trihydrogen diphosphate) sodium or UDP sodium salt is soluble in water at 100 mg/ml and yields a clear, colorless to very faint yellow solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6885D0260C0256
assay
95-100%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
Gene Information
human ... LPAR4(2846), LTB4R(1241), P2RY1(5028), P2RY10(27334), P2RY11(5032), P2RY12(64805), P2RY13(53829), P2RY14(9934), P2RY2(5029), P2RY4(5030), P2RY5(10161), P2RY6(5031), P2RY8(286530)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
J Schnitzer
The Journal of comparative neurology, 282(2), 249-263 (1989-04-08)
Enzyme-histochemical methods for thiamine pyrophosphatase (TPPase) and nucleoside diphosphatase (NDPase) were applied to wholemounted rabbit retinae to demonstrate the shape and distribution of microglial cells in early postnatal and adult animals. At birth, microglial cells were already present in the
J H Lee et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 21(23), 9168-9174 (2001-11-22)
Cochlear outer sulcus cells (OSC) and vestibular transitional cells (VTC) are part of the parasensory epithelium in the inner ear and are located in homologous positions between the sensory hair cells and the cation secretory epithelial cells in the cochlea
Markie O Muoboghare et al.
British journal of pharmacology, 176(16), 2894-2904 (2019-05-23)
There is a lack of potent, selective antagonists at most subtypes of P2Y receptor. The aims of this study were to characterise the pharmacological properties of the proposed P2Y2 receptor antagonist, AR-C118925XX, and then to use it to determine the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
U4125-25MG04061837409554
U4125-500MG04061832086316
U4125-100MG04061837409547
U4125-1G04061825983837