Przejdź do
A6885
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate
≥98.0% (HPLC), cyclic-AMP-dependent protein kinase (PKA) activator, powder
Synonim(y):
3′,5′-Cyclic AMP sodium salt, cAMP-Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5NaO6P · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
54612
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, ≥98.0% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
BXJBFCKTIWRKMQ-MCDZGGTQSA-M
Application
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphate (cAMP) is an activator of cyclic-AMP-dependent protein kinase A (PKA). The cAMP/PKA signaling pathway has been shown to inhibit cell proliferation, induce differentiation and lead to apoptosis. Exogneous cAMP plays a role in the spontaneous activity and contraction of the heart muscle.
Biochem/physiol Actions
Naturally-occurring activator of cyclic-AMP-dependent protein kinase (PKA).
Naturally-occurring activator of cyclic-AMP-dependent protein kinase (PKA). cAMP is an important second messenger that is linked in many systems to neurotransmitter- or hormone-induced receptor stimulation. The cAMP/PKA signaling pathway has been shown to inhibit cell proliferation, induce differentiation and lead to apoptosis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases and PKA & PKG pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9501A9376SML1231
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A6885-25MG04061833383018
A6885-100MG04061833382998
A6885-1G04061833383001
A6885-500MG04061833383025
Questions
  1. Is this product sterile? Can be used in cell culture?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Stock solutions may be filter sterilized. This material has not been tested for suitability in cell culture. However, this product has been used successfully in cell culture by other researchers. See the link below to review one such example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2941681/