Przejdź do
N0287
NNC 55-0396 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1S,2S)-2-(2-(N-[(3-Benzimidazol-2-yl)propyl]-N-methylamino)ethyl)-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphtyl cyclopropanecarboxylate dihydrochloride hydrate, NNC55-0396
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
993,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
3170,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H40Cl2FN3O2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
564.56 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.CC(C)[C@H]1c2ccc(F)cc2CC[C@@]1(CCN(C)CCCc3nc4ccccc4[nH]3)OC(=O)C5CC5
InChI
1S/C30H38FN3O2.2ClH.H2O/c1-20(2)28-24-13-12-23(31)19-22(24)14-15-30(28,36-29(35)21-10-11-21)16-18-34(3)17-6-9-27-32-25-7-4-5-8-26(25)33-27;;;/h4-5,7-8,12-13,19-21,28H,6,9-11,14-18H2,1-3H3,(H,32,33);2*1H;1H2/t28-,30-;;;/m0.../s1
InChI key
ICVIUVXDXJUZRQ-SHQDEPIZSA-N
Biochem/physiol Actions
NNC-55-0396 is a T-type calcium channel antagonists. It is the structural analog of mibefradil. NNC-55-0396 has the ability to block cell proliferation and stimulate cell apoptosis in leukemia cell lines.
Selective T-type calcium channel inhibitor
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U111M5441SML0178
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N0287-25MG04061832962191
N0287-5MG04061834092841