Przejdź do
T8512
Activated Thiol–Sepharose 4B
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1 μmol per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix active group
glutathione 2-pyridyl disulfide
matrix attachment
N-terminal amino group
matrix spacer
10 atoms (when ligands are coupled through the disulfide groups)
swelling
1 g swells to 4-5 mL
storage temp.
2-8°C
Application
Activated thiol Sepharose 4B is used in protein chromatography, affinity chromatography and activated/functionalized matrices. Activated thiol Sepharose 4B has been used to provide the first report of the isolation of aminopeptidase H from a reptile. Activated thiol Sepharose 4B has also been used to purify and characterize a neuropeptide-inactivating peptidase.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose and dextran
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GE17-0569-01GE17-0756-04GE17-0756-01
matrix
Sepharose 4B
matrix
4% agarose
matrix
4% agarose
matrix
4% agarose
matrix active group
glutathione 2-pyridyl disulfide
matrix active group
-
matrix active group
Glutathione
matrix active group
glutathione
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
extent of labeling
1 μmol per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)