Kluczowe dokumenty
GE17-0569-01
EAH-Sepharose 4B
Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
3040,00 zł
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 50 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0569-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol containing 0.9% NaCl)
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
ligand dependent
3-14
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wstępnie aktywowany nośnik EAH 812 jest stosowany do sprzęgania związków zawierających grupy karboksylowe z 812 4B poprzez sprzęganie oparte na karbodiimidach za pośrednictwem 11-atomowego ramienia dystansowego.
Zastosowanie
Wygodna immobilizacja ligandów przy użyciu wstępnie aktywowanej pożywki.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
Ligands are coupled in a simple one-step procedure in the presence of a coupling reagent, carbodiimide. The carbodiimides may be regarded as anhydrides of urea.