Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 ft | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
C-Flex
I.D. × O.D.
1/8 in. × 3/16 in.
wall size
1/32 in.
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| wall size 1/32 in. | wall size 1/32 in. | wall size - | wall size 1/16 in. |
| manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex 072-125-2 | manufacturer/tradename C-Flex |
| I.D. × O.D. 1/8 in. × 3/16 in. | I.D. × O.D. 3/32 in. × 5/32 in. | I.D. × O.D. - | I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in. |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T8038-25FT | 04061826747667 |