Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-125-2
I.D. × O.D. × wall thickness
3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material opaque TPE | material - | material - | material - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging roll of 25 feet | packaging - | packaging roll of 25 feet |
| size 50 ft | size - | size - | size - |
| manufacturer/tradename C-Flex 072-125-2 | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex | manufacturer/tradename C-Flex |
| I.D. × O.D. × wall thickness 3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm | I.D. × O.D. × wall thickness - | I.D. × O.D. × wall thickness - | I.D. × O.D. × wall thickness - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T7913-1EA | 04065273230604 |
| T7913-25FT | 04061833576182 |