Kluczowe dokumenty
T8163
Sigma-Aldrich
C-Flex®laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/32 in. × 5/32 in.
Wybierz wielkość
25 FT
203,15 zł
203,15 zł
Cena katalogowa239,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 FT
203,15 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
203,15 zł
Cena katalogowa239,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
roll of 25 feet
producent / nazwa handlowa
C-Flex
śr. wewn. × śr. zewn.
3/32 in. × 5/32 in.
rozmiar ścianki
1/32 in.
Opis ogólny
Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life.
Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, excellent chemical resistance, low gas permeability, and a smooth surface. Opaque white.
Certification: Resin meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –50 to 275°F (–45 to 135°C)
Sterilize: With autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation.
Informacje prawne
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)