Informacje o tej pozycji
form
liquid
Quality Segment
concentration
200 mM (in N-methyl-2-pyrrolidinone)
SMILES string
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 200 mM (in N-methyl-2-pyrrolidinone) | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
872-50-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?