Merck
247049
Sigma-Aldrich
Tributylphosphine
mixture of isomers, 97%
Synonim(y):
P(n-Bu)3, TBP
Wybierz wielkość
100 G
360,00 zł
500 G
1220,00 zł
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
360,00 zł
500 G
1220,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.32
Beilstein:
1738261
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
9 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
392 °F
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
zanieczyszczenia
<1% TBP oxide
5% TBP isomers
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1,4-addition catalyst; used with disulfides for the thioetherification of alcohols; acylation catalyst; used to prepare active esters.
Used with platinum (II) or (IV) in an intermolecular hydroamination of unactivated alkenes.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
242.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
117 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Mol. Catal. A: Chem., 271, 145-145 (2007)
J Krijt et al.
Clinical chemistry, 47(10), 1821-1828 (2001-09-25)
Aminothiols have been implicated in the pathogenesis of arteriosclerosis, and reliable methods are needed to determine their concentrations in body fluids. We present a comparison of two analytical methods and focus on the reduction of low-molecular weight and protein-mixed disulfides
J X Yan et al.
Journal of chromatography. A, 813(1), 187-200 (1998-08-11)
A simple technique is introduced to identify and quantitate cysteine (Cys) after acid hydrolysis of protein. The technique involves using 9-fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc)-based amino acid analysis that recovers all of the amino acids (asparagine and glutamine are recovered in their
Jing-Yu Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 73(22), 9137-9139 (2008-10-24)
Aziridines underwent cyclization reaction with carbon disulfide and isothiocyanate in the presence of organophosphine to afford thiazolidinone derivatives in good to high yields. The mechanistic study revealed that organophosphine serves as a catalyst in the reaction.
Bradley G Jellerichs et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(26), 7758-7759 (2003-06-26)
Upon exposure of mono-enone mono-allylic carbonates to tributylphosphine and 1 mol % Pd(Ph3P)4, efficient conversion to the corresponding cycloallylated products is achieved. This transformation combines the nucleophilic features of the Morita-Baylis-Hillman reaction with the electrophilic features of the Trost-Tsuji reaction.
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.