Przejdź do
T49484
Tri-n-butylphosphine
97%
Synonim(y):
Tributylphosphine, NSC 91700, P(n-Bu)3, TBP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.32
UNSPSC Code:
12352128
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1738261
MDL number:
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
9 (vs air)
Quality Segment
assay
97%
autoignition temp.
392 °F
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations, reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions, reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-addition catalyst; used with disulfides for the thioetherification of alcohols; acylation catalyst; used to prepare active esters.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73137424704990827
description
97%
description
99%
description
mixture of isomers, 97%
description
≥93.5% (Tri-N-butylphosphine, GC)
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations, reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Acetylations, reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: ligand
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
≥97% (Tri-N-butylphospine + isomers), ≥93.5% (Tri-N-butylphosphine, GC)
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tri-n-butylphosphine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
242.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
117 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?