Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 753,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
753,00 zł
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=S)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O13P2S/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(40-21)6-38-43(35,36)41-42(33,34)37-5-10-13(29)15(31)20(39-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)44/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,44)(H,33,34)(H,35,36)(H2,22,24,25)
InChI key
JFOSDPGFZXVRDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥90% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?