Przejdź do
N6879
α-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt
≥90%
Synonim(y):
α-DPNH, α-Dihydrodiphosphopyridine nucleotide, α-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide, α-NADH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
785,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
2558,50 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4510,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H27N7O14P2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.40
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90%
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
impurities
≤3% β-isomer
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20+,21+;;/m1../s1
InChI key
QRGNQKGQENGQSE-WPVKCSLBSA-L
Application
α-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (α-NADH) may be used as a cosubstrate to assess the specificity and kinetics of NAD+/NADH and NADP+/NADPH dependent enzymes and to assess the dynamics of nucleotides in ion channels such as voltage-dependent mitochondrial ion channels (VDAC).
Other Notes
Analog of β-NADH, chemically reduced
Disclaimer
This is not the common NADH required in the usual enzyme systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N600543420N1161
assay
≥90%
assay
≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
≤3% β-isomer
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N6879-50MG04061833264386
N6879-5MG04061833264393
N6879-25MG04061833264379
N6879-100MG04061833264362