Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
form
powder
Quality Segment
packaging
pkg of 50 mg (per vial)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
| packaging pkg of 50 mg (per vial) | packaging - | packaging - | packaging - |
| Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamide adenine dinucleotide
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?