Przejdź do
T7254
Nα-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone hydrochloride
powder, ≥96% (TLC)
Synonim(y):
(3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride, (3S)-7-Amino-1-chloro-3-tosylamino-2-heptanone hydrochloride, TLCK, Tosyl-L-lysyl-chloromethane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4100,00 zł
3485,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21ClN2O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
224-266-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7106867
eCl@ss:
32160406
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nα-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, ≥96% (TLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
powder
potency
10-100 μM effective concentration
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
Application
Nα-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone hydrochloride has been used:
  • in chymotrypsin purification to prevent binding of trypsins to the affinity support by inhibiting them in the crude extract
  • as a protease inhibitor in tissue and cell homogenization[1]
  • as a trypsin inhibitor to determine the specific protease activity levels[2]
Biochem/physiol Actions
Nα-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone hydrochloride (TLCK) blocks the lipopolysaccharide (LPS)- or cytokine-induced activation of nuclear factor κB (NF-κB), which, in turn, blocks the induction of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase-2 (COX-2) transcription. Blocks activation of pp70s6k by all mitogens. Blocks apoptosis in cell lines by inhibiting the processing of caspases in some cell lines and to some stimuli.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
Stable at least two years when stored desiccated at −20°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90182T4376C9033
assay
≥96% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NFKB2(4791)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922), NOS2(4843), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)