Przejdź do
T4376
N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone
powder, ≥97% (TLC)
Synonim(y):
(S)-1-Chloro-3-tosylamido-4-phenyl-2-butanone, (S)-1-Chloro-4-phenyl-3-tosylamido-2-butanone, TPCK, Tosyl-L-phenylalanyl-chloromethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18ClNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-954-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2895215
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone, ≥97% (TLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
potency
10-100 μM effective concentration
color
white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI key
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
General description
stable for several months at 4°C. Stock solutions (10 mM in methanol or ethanol) are stable for several months at 4°C.
Application
Irreversible inhibitor of certain serine proteases; used to inhibit chymotrypsin in preparations of trypsin.
N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone has been used:
  • to investigate whether transcription factor NFκB is involved in renalase expression
  • to test the role of NF-κB activation
  • to study its inhibitory effect on chymotrypsin
Biochem/physiol Actions
Blocks the LPS- or cytokine-induced activation of nuclear factor κB (NFκB), which, in turn, blocks the induction of iNOS and COX-2 transcription. Blocks activation of pp70s6k by all mitogens. Blocks apoptosis cell lines by inhibiting the processing of caspases in some cell lines and to some stimuli. Also blocks apoptosis initiated by Taxol (in MCF-7 human breast carcinoma cells).[1]
N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK) blocks the lipopolysaccharide (LPS)- or cytokine-induced activation of nuclear factor κB (NFκB), which, in turn, blocks the induction of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase-2 (COX-2) transcription. Blocks activation of pp70s6k by all mitogens. Blocks apoptosis cell lines by inhibiting the processing of caspases in some cell lines and to some stimuli. Also blocks apoptosis initiated by Taxol (in MCF-7 human breast carcinoma cells). TPCK recognises the phenylalanine residue in chymotrypsin′s and prevents its function.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
Shelf-life is at least two years when stored desiccated at -20 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T725490182A2202
assay
≥97% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
~98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922), NOS2(4843), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NFKB2(4791)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
mouse ... CACNA1A(12286)
rat ... CACNA1A(25398)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble (Aqueous stock solution is stable for 1 month at 2-8 °C and for several months at -20 °C.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)