Przejdź do
C9033
β-Chloro-L-alanine hydrochloride
Alanine aminotransferase inhibitor
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-chloropropanoic acid, 3-Chloro-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8080,00 zł
6868,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6ClNO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.00
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
205 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IENJPSDBNBGIEL-DKWTVANSSA-N
Application
β-Chloro-L-alanine hydrochloride has been used:
  • as a substrate for screening tyrosine phenol lyase steady state kinetics
  • in the inhibition of serine palmitoyltransferase and cytotoxicity studies in lymphocyte Ly-1 cells
  • as an inhibitor of alanine transaminase in wheat germ cell-free protein synthesis system
Biochem/physiol Actions
β-Chloro-L-alanine hydrochloride is an inhibitor of alanine aminotransferase (ALAT). Inhibition of ALAT leads to suppression of tumor progression in lung carcinoma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2628T9299T2006
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Serine 51 residue of Citrobacter freundii tyrosine phenol-lyase assists in C-alpha-proton abstraction and transfer in the reaction with substrate
Barbolina MV, et al.
Biochimie, 147(1), 63-69 (2018)
Oxytetracycline have the therapeutic efficiency in CD133+ HCC population through suppression CD133 expression by decreasing of protein stability of CD133
Song Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 16100-16100 (2018)
Specificity of inhibitors of serine palmitoyltransferase (SPT), a key enzyme in sphingolipid biosynthesis, in intact cells: a novel evaluation system using an SPT-defective mammalian cell mutant
Hanada K, et al.
Biochemical Pharmacology, 59(10), 1211-1216 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C9033-250MG04061832908267
C9033-5G04061832908274