Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 877,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12N2O7PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.18
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
877,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Thymidine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥98%
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC3OP(O)(=O)OCC3O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N2O7P.Na.H/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6-7(18-8)4-17-20(15,16)19-6;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,15,16)(H,11,13,14);;
InChI key
VPMQPENMZYNCDE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T6754-25MG | 04061833008041 |