Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10N4O7PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.17
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Nazwa produktu
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)N=CNc34
InChI
1S/C10H11N4O7P.Na.H/c15-6-7-4(1-19-22(17,18)21-7)20-10(6)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16;;/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,17,18)(H,11,12,16);;
InChI key
XIUBZBACWHALEW-UHFFFAOYSA-N
Application
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate (cIMP) is used in studies that compare the substrate specificity and activity of cyclic purines, including the 3′,5′-cyclic monophosphates cAMP and cGMP.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?