Przejdź do
C0985
Cytidine 3′,5′-cyclic mono­phos­phate sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
cCMP sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
856,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N3O7PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
259-397-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
856,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
1 vial contains 50μmol or approximately 16mg
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@@H]3COP([O-])(=O)O[C@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI key
RZAHVNCNTLFRHJ-IAIGYFSYSA-M
Biochem/physiol Actions
Produced by the hydrolysis of cytidine 5′-triphos­phate by the enzyme cytidylyl cyclase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9630SML1228D0260
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
description
1 vial contains 50μmol or approximately 16mg
description
-
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)