Przejdź do
T6397
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11I3NNaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
672.96
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-223-5
Beilstein/REAXYS Number:
8179867
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Assay:
≥95%
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95%
form
powder
potency
0.02-50 ng/mL (lit.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Gene Information
General description
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine (T3) is an endocrine hormone produced by the thyroid gland and is regarded as an active thyroid hormone at cellular level. Thyroxine (T4) serves as a precursor for T3 and is generated in extrathyroidal tissues.
Application
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt has been used for inducing thyroid hormone manipulations in mice. It has also been used In cell culturing of hippocampal, retinal,[1] proximal tubule and glomerular explant.
Biochem/physiol Actions
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine (T3) increases the rates of protein synthesis, stimulates the breakdown of cholesterol and effects embryonic development. In cell culture, T3 regulates cell differentiation and protein expression. The interaction of T3 with nonhistone proteins in the chromatin initiates the thyroid hormone activity. Thyroid hormones regulate the differentiation and development of tissues and affect a number of metabolic processes. The level of circulating T3 hormone is reduced in hypothyroidism.
Physical form
powder-20 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw, solution stable 2-8 °C, 30 days
Preparation Note
To prepare 20 μg/ml stock solution: add 1ml 1N NaOH per mg 3,3′, 5-triiodo-L-thyronine; gently swirl to dissolve. To this, add 49 ml sterile medium per ml 1N NaOH added.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5516T2877L0700000
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long is the powder stable at -20 degrees?
    1 answer
    1. This product is assigned a lot-specific retest date. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t6397#product-documentation
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Helpful?
  2. I work with mammalian cell culture and using a protocol that calls for this product. I'm only aware of use of water, PBS, or DMSO to reconstitute cell culture media supplements. I've never seen use of NaOH. Just want to ask if it is safe to use NaOH here.
    1 answer
    1. There is nothing intrinsically harmful about NaOH, as it is can be used to properly pH cell culture media. When prepared in the recommended manner, the NaOH should have not appreciably affect buffered cell culture media.
      "To prepare 20 μg/ml stock solution: add 1ml 1N NaOH per mg 3,3′, 5-triiodo-L-thyronine; gently swirl to dissolve. To this, add 49 ml sterile medium per ml 1N NaOH added."
      The following 1N NaOH may be helpful:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/s2770
      Helpful?
  3. How long is this stable when reconstituted in DMSO and stored at -80?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution at -80°C has not been determined. Stock solutions of this material may be stored in working aliquots at -20°C or at 2-8 °C for up to 30 days.
      Helpful?
  4. Is this product sterile for cell culture?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Stock solutions may be filter sterilized. A sterile powder version of this material is available as product T5516. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t5516