Kluczowe dokumenty
L0700000
Liothyronine sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
Wybierz wielkość
916,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
916,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
liothyronine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Klucz InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
informacje o genach
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)