Stock solutions can be frozen in working aliquots. It is important to avoid repeated freeze-thaw cycles. Dilute solutions may absorb to glass surfaces.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 350,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6640,00 zł 5644,00 zł |
Informacje o tej pozycji
350,00 zł
Nazwa produktu
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine, ≥95% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D +23.0°, c = 2 in 1 N HCl: ethanol, 1:2
technique(s)
transfection: suitable
mp
234-238 °C (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
rat ... Thra(81812), Thrb(24831)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) transfection: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can you freeze stock solutions diluted to 0.5mg/ml in 4M ammonia at minus 20?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this product suitable for cell culture ?
1 answer-
This product has not been tested for cell culture. A sterile version is offered that is suitable for cell culture. The T5516 is a sterile preparation that is cell culture tested. Please review the product page for product T2877: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t2877