Przejdź do
T5705
Terrein
from Aspergillus terreus, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)Terrein, Terrain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Quality level:
Storage condition:
protect from light
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus terreus
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
protect from light
solubility
H2O: soluble 1-1.10 mg/mL, clear, colorless, DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(C(=O)C=C1\C=C\C)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-3-5-4-6(9)8(11)7(5)10/h2-4,7-8,10-11H,1H3/b3-2+
InChI key
MHOOPNKRBMHHEC-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
Terrein is a bioactive fungal metabolite that has plant growth inhibition and antibacterial activities. Terrein reduces melanin levels in a dose-dependent manner as well as tyrosinase protein production.
Terrein is a bioactive fungal metabolite that has plant growth inhibition and antibacterial activities. Terrein reduces melanin levels in a dose-dependent manner as well as tyrosinase protein production. In mammals, there are three melanocyte-specific enzymes: tyrosinase, tyrosinase-related protein-1 (TRP-1), and TRP-2 that are involved in tyrosine conversion into melanin (melanogenesis). Terrein inhibits melanin synthesis by reducing tyrosinase production via extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) activation. ERK activation is followed by microphthalmia-associated transcription factor (MITF) down regulation, which is required for tyrosinase expression.
Preparation Note
Terrein is soluble in water at 1-1.10 mg/ml and yields a clear, colorless solution. It is also soluble in DMSO. Hence, the product may be reconstituted in water or DMSO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5580SML0459T2577
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble 1-1.10 mg/mL, clear, colorless, DMSO: soluble
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble, acetone: soluble, dichloromethane: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light, under inert gas
storage condition
protect from light
storage condition
-
biological source
Aspergillus terreus
biological source
Myxococcus fulvus Mx f85
biological source
Penicillium islandicum
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instrcutions
Yanqing Wu et al.
Oncology letters, 13(4), 2805-2810 (2017-04-30)
Terrein is a bioactive fungal metabolite isolated from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T5705-1MG04061826694626