Przejdź do
T5580
Myxothiazol
from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC), lyophilized solid, antibiotic
Synonim(y):
Myxothiazol A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H33N3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.68
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
protect from light, under inert gas
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Myxothiazol, from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC)
biological source
Myxococcus fulvus Mx f85
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
protect from light, under inert gas
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble, acetone: soluble, dichloromethane: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](\C=C\c1csc(n1)-c2csc(n2)[C@@H](C)\C=C\C=C\C(C)C)[C@@H](C)\C(OC)=C\C(N)=O
InChI
1S/C25H33N3O3S2/c1-16(2)9-7-8-10-17(3)24-28-20(15-33-24)25-27-19(14-32-25)11-12-21(30-5)18(4)22(31-6)13-23(26)29/h7-18,21H,1-6H3,(H2,26,29)/b9-7+,10-8+,12-11+,22-13-/t17-,18+,21-/m0/s1
InChI key
XKTFQMCPGMTBMD-ZDBABOMLSA-N
Application
Myxothiazol has been used as a complex IIIQo inhibitor in C. elegans cultures5. It has also been used to analyze mitochondrial oxygen transport in rat cells6.
Myxothiazol has been used in as a mitochondrial electron transport chain (mETC) inhibitor in P19 murine embryonal carcinoma pluripotent cell line[1] and to treat HeLa cells for integrated stress response activation.
Biochem/physiol Actions
Myxothiazol, an antibiotic with activity against fungi and insects, is a strong inhibitor of mitochondrial cytochrome b/c1-segment of respiratory chain. Myxothiazol binds to the quinol oxidation (Qo) site of the bc1 complex, blocking electron transfer to the Rieske iron-sulfur protein in the mitochondrial respiratory chain.[2][3] Oxygen consumption blockage leads to a cytostatic effect that could be reversed. Myxothiazol, as other Epothilones, which are known for their anti tumor activity, contains a thiazole ring that is formed by the incorporation of cysteine into the polyketide backbone.[4]
Preparation Note
Myxothiazol dissolves in chloroform at 9.80 - 10.20 mg/ml to yield a clear, colorless to yellow solution. It is also soluble in DMSO, acetone, dichloromethane, ethanol, ethyl acetate and methanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0301C9623T8552
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, acetone: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble, DMSO: soluble, ethyl acetate: soluble, dichloromethane: soluble
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan, DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, acetone: slightly soluble, acetonitrile: soluble, benzene: slightly soluble, chloroform: slightly soluble, ethyl acetate: slightly soluble, lower alcohols: soluble
storage condition
protect from light, under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T5580-1MG04061837348006
T5580-5MG04061837348013