Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 940,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H92O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
765.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3
InChI key
CLJLWABDLPQTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
- A rare natural lipid induces neuroglobin expression to prevent amyloid oligomers toxicity and retinal neurodegeneration.: This study explores the protective effects of a rare natural lipid, presumably including Tripentadecanoin, on neurodegeneration. It specifically focuses on neuroglobin expression to combat amyloid oligomers′ toxicity in the retina (Oamen et al., 2022).
- Analysis of fatty acid content and composition in microalgae.: This research details methods for analyzing fatty acid content and composition in microalgae, providing insights into how Tripentadecanoin and similar fatty acids are profiled in these organisms (Breuer et al., 2013).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥85% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T4257-1G | 04061826759127 |
| T4257-100MG | 04061832952307 |
| T4257-500MG | 04061832952314 |