Przejdź do
T2151
Glyceryl triheptadecanoate
≥99%
Synonim(y):
TG(17:0/17:0/17:0), 1,2,3-Triheptadecanoylglycerol, Triheptadecanoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)15COOCH2]2CHOCO(CH2)15CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
849.40
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1811256
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
InChI key
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryl triheptadecanoate has been used:
  • as an external standard in gas chromatography (GC) analysis for soybean seeds lipid extraction
  • as an internal standard solution to correct the transesterification efficiency during lipid analysis by gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID)
  • as an internal standard in chloroform to dissolve total lipids obtained from fresh leaves of N. benthamiana for thin layer chromatography (TLC) analysis and to analyze their fatty acid content using GC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3882T5016T8127
description
≥99%
description
≥99%
description
≥99%
description
≥85%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥85%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)